4-tert-Butyl-1-brombenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-(4-Bromphenyl)-2-methylpropan, 1-Brom-4-tert-butylbenzol, 4-Brom-tert-butylbenzol
001068-100G 001068-250G 001068-50G
FLUO001068-100GEA 0 EUR
FLUO001068-100G FLUO001068-250G FLUO001068-50G
4-tert-Butyl-1-brombenzol
4-tert-Butyl-1-brombenzol
Formel: C₁₀H₁₃Br
Molecular Weight: 213.12 g/mol
Siedepunkt: 232
Schmelzpunkt: 15,5
Dichte: 1.2572 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000108
CAS-Nummer: 3972-65-4
EINECS: 223-599-2