1-Brom-4-ethylbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Ethyl-1-brombenzol
A13013.09 A13013.18 A13013.30
A13013.09EA 44.4 EUR
A13013.09 A13013.18 A13013.30
1-Brom-4-ethylbenzol ≥99%
1-Brom-4-ethylbenzol
Purity: 99% CAS No.: 1585-07-5 Molecular Formula: C8H9Br Formula Weight: 185.06 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.5440 Boiling Point: 203-204° Beilstein Reference: 1856989 MDL No.: MFCD00000111
Formel: C₈H₉Br
Molecular Weight: 185.06 g/mol
Siedepunkt: 203…204 °C
Schmelzpunkt: –43.5 °C
Dichte: 1.341
Flammpunkt: 63 °C (145 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000111
CAS-Nummer: 1585-07-5
EINECS: 216-439-8