3-Brom-p-toluylsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A11496.06
A11496.14
A11496.22
A11496.06EA
37.5
EUR
A11496.06
A11496.14
A11496.22
3-Brom-p-toluylsäure ≥98%
3-Brom-p-toluylsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 7697-26-9
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Odour: Odourless
Melting Point: 206-211°
Beilstein Reference: 1936510
MDL No.: MFCD00002488
Formel:
C₈H₇BrO₂ Molecular Weight: 215.05 g/mol Schmelzpunkt: 206…211 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002488 CAS-Nummer: 7697-26-9 EINECS: 231-712-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III |