α-Brom-2-chlortoluol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Chlorbenzylbromid
278930250
278930050
ACRO278930250EA
124
EUR
ACRO278930250
ACRO278930050
α-Brom-2-chlortoluol 97%
α-Brom-2-chlortoluol
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205.48 g/mol Siedepunkt: 103…104 °C (10 mmHg) Dichte: 1.586 g/cm³ Flammpunkt: 108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000566 CAS-Nummer: 611-17-6 EINECS: 210-257-2 UN: 3265 ADR: 8 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5910 to 1.5930 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |