α-Brom-3-chlortoluol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Chlorbenzylbromid, α-Brom-m-chlortoluol
A15844.09 A15844.18
A15844.09EA 29.7 EUR
A15844.09 A15844.18
α-Brom-3-chlortoluol ≥97%
α-Brom-3-chlortoluol
Purity: 97% CAS No.: 766-80-3 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5890 Odour: Pungent Boiling Point: 108-110°/10mm Beilstein Reference: 636504 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000597
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205,48 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 17,5 °C
Dichte: 1,567
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000597
CAS-Nummer: 766-80-3
EINECS: 212-171-0
UN: 3265
ADR: 8,II