3-Brombenzylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brom-α-chlortoluol, 1-(Chlormethyl)-3-brombenzol, α-Chlor-3-bromtoluol
L12458.06 L12458.14
L12458.06EA 40.4 EUR
L12458.06 L12458.14
3-Brombenzylchlorid ≥97%
3-Brombenzylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 932-77-4 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.49 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5835 Boiling Point: 118-119°/18mm Beilstein Reference: 742267 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00040865
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 118…119 °C (18 mmHg)
Schmelzpunkt: 32,5
Dichte: 1.608
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00040865
CAS-Nummer: 932-77-4
UN: 3265
ADR: 8 II