4-Brombenzylchlorid 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 4-Brom-α-chlortoluol, α-Chlor-4-bromtoluol, 1-(Chlormethyl)-4-brombenzol

346750050 346750250
ACRO346750050EA 49.5 EUR
ACRO346750050 ACRO346750250
4-Brombenzylchlorid 98%
4-Brombenzylchlorid
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 136…139 °C (27 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…40 °C
MDL: MFCD00040867
CAS-Nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01394

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR