4-Brombenzylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-Brom-α-chlortoluol, α-Chlor-4-bromtoluol, 1-(Chlormethyl)-4-brombenzol
L11486.06
L11486.14
L11486.06EA
49.9
EUR
L11486.06
L11486.14
4-Brombenzylchlorid ≥97%
4-Brombenzylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 589-17-3
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Flash Point:
Formel:
C₇H₆BrCl Molecular Weight: 205,48 g/mol Siedepunkt: 106…107 °C (10 mmHg) Schmelzpunkt: 38…41 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040867 CAS-Nummer: 589-17-3 EINECS: 209-638-6 UN: 3261 ADR: 8,II Merck Index: 14,1410 |