4-Brombenzylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Brom-α-chlortoluol, α-Chlor-4-bromtoluol, 1-(Chlormethyl)-4-brombenzol
002483-5G 002483-25G
FLUO002483-5GEA 47.6 EUR
FLUO002483-5G FLUO002483-25G
4-Brombenzylchlorid
4-Brombenzylchlorid
Formel: C₇H₆BrCl
Molecular Weight: 205.48 g/mol
Siedepunkt: 236
Schmelzpunkt: 40…41 °C
MDL: MFCD00040867
CAS-Nummer: 589-17-3
EINECS: 209-638-6
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01394