5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
004147-25G 004147-100G 004147-500G
FLUO004147-25GEA 31.1 EUR
FLUO004147-25G FLUO004147-100G FLUO004147-500G
5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid
5-Brom-2-chlorbenzotrifluorid
Formel: C₇H₃BrClF₃
Siedepunkt: 198 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –1,4 °C
Dichte: 1,7486 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00000601
CAS-Nummer: 445-01-2
EINECS: 207-149-2