Pentafluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 2,3,4,5,6-Pentafluorbenzylbromid, Brommethylpentafluorbenzol, α-Brom-2,3,4,5,6-pentafluortoluol, (Brommethyl)pentafluorbenzol
001353-25G 001353-100G 001353-10G
FLUO001353-25GEA 137 EUR
FLUO001353-25G FLUO001353-100G FLUO001353-10G
Pentafluorbenzylbromid
Pentafluorbenzylbromid
Formel: (C₆F₅)CH₂Br
Molecular Weight: 260,99 g/mol
Siedepunkt: 174 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,72 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000299
CAS-Nummer: 1765-40-8
EINECS: 217-182-4
UN: 3265
ADR: 8,II