2,4-Difluorbenzylbromid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
α-Brom-2,4-difluortoluol
A15213.06
A15213.14
A15213.06EA
53.8
EUR
A15213.06
A15213.14
2,4-Difluorbenzylbromid ≥98%
2,4-Difluorbenzylbromid
Purity: 98+%
CAS No.: 23915-07-3
Molecular Formula: C7H5BrF2
Formula Weight: 207.02
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.5250
Boiling Point: 42-43°/1mm
Beilstein Reference: 4177539
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011649
Formel:
C₇H₅BrF₂ Molecular Weight: 207.02 g/mol Siedepunkt: 42…43 °C (1 mmHg) Dichte: 1.613 Flammpunkt: 85 °C (185 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011649 CAS-Nummer: 23915-07-3 EINECS: 245-938-3 UN: 1760 ADR: 8 III |