2,4-Difluorbenzylbromid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: α-Brom-2,4-difluortoluol
001922-5G 001922-25G 001922-100G
FLUO001922-5GEA 36.9 EUR
FLUO001922-5G FLUO001922-25G FLUO001922-100G
2,4-Difluorbenzylbromid
2,4-Difluorbenzylbromid
Formel: C₇H₅BrF₂
Siedepunkt: 42 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011649
CAS-Nummer: 23915-07-3
EINECS: 245-938-3
UN: 2920
ADR: 8,II