α-Brom-2,5-difluortoluol ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,5-Difluorbenzylbromid

B20752.09 B20752.18 B20752.88
B20752.09EA 89.9 EUR
B20752.09 B20752.18 B20752.88
α-Brom-2,5-difluortoluol ≥98%
α-Brom-2,5-difluortoluol

Purity: 98% CAS No.: 85117-99-3 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Refractive Index: 1.5260 Beilstein Reference: 7089248 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00009897

Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,609
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009897
CAS-Nummer: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 3265
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR