α-Brom-2,5-difluortoluol
Lieferant: CHEMPUR
FL4797.1 004797-25G 004797-10G 004797-100G
CHMPFL4797.1EA 0 EUR
CHMPFL4797.1 FLUO004797-25G FLUO004797-10G FLUO004797-100G
α-Brom-2,5-difluortoluol
α-Brom-2,5-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Siedepunkt: 186 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,609 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009897
CAS-Nummer: 85117-99-3
EINECS: 285-651-0
UN: 3265
ADR: 8,III