α-Brom-2,6-difluortoluol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2,6-Difluorbenzylbromid
303570050 303570250
ACRO303570050EA 63.6 EUR
ACRO303570050 ACRO303570250
α-Brom-2,6-difluortoluol 97%
α-Brom-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Molecular Weight: 207,02 g/mol
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000329
CAS-Nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 51 to 55 °C
GC ≥96.0 %