α-Brom-2,6-difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 2,6-Difluorbenzylbromid
001962-25G 001962-100G 001962-10G
FLUO001962-25GEA 104 EUR
FLUO001962-25G FLUO001962-100G FLUO001962-10G
α-Brom-2,6-difluortoluol
α-Brom-2,6-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Schmelzpunkt: 53 °C
Dichte: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000329
CAS-Nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 3261
ADR: 8,II