α-Brom-2-fluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-o-fluortoluol, 2-Fluorbenzylbromid
A12692.09 A12692.18
A12692.09EA 38.8 EUR
A12692.09 A12692.18
α-Brom-2-fluortoluol ≥98%
α-Brom-2-fluortoluol
Purity: 98% CAS No.: 446-48-0 Molecular Formula: C7H6BrF Formula Weight: 189.03 Flash Point: 82°(179°F) Refractive Index: 1.5520 Odour: Pungent Boiling Point: 84-85°/15mm Beilstein Reference: 1099894 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000324
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 84…85 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.567
Flammpunkt: 82 °C (179 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000324
CAS-Nummer: 446-48-0
EINECS: 207-169-1
UN: 3265
ADR: 8 II