α-Brom-3,4-difluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
002085-10G 002085-25G 002085-100G
FLUO002085-10GEA 0 EUR
FLUO002085-10G FLUO002085-25G FLUO002085-100G
α-Brom-3,4-difluortoluol
α-Brom-3,4-difluortoluol
Formel: C₇H₅BrF₂
Siedepunkt: 59…61 °C (3,5 mmHg)
Dichte: 1,61 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00009889
CAS-Nummer: 85118-01-0
EINECS: 285-653-1
UN: 3265
ADR: 8,II