α-Brom-3-fluortoluol 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-m-fluortoluol, 3-Fluorbenzylbromid
119400250 119400050
ACRO119400250EA 96.8 EUR
ACRO119400250 ACRO119400050
α-Brom-3-fluortoluol 95%
α-Brom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 88 °C (20 mmHg)
Dichte: 1.541 g/cm³
Flammpunkt: 61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000340
CAS-Nummer: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5450 to 1.5480 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %