α-Brom-3-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α-Brom-m-fluortoluol, 3-Fluorbenzylbromid
002171-100G 002171-25G
FLUO002171-100GEA 107 EUR
FLUO002171-100G FLUO002171-25G
α-Brom-3-fluortoluol
α-Brom-3-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 88
Dichte: 1.541 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000340
CAS-Nummer: 456-41-7
EINECS: 207-263-2
UN: 3265
ADR: 8 II