α-Brom-4-fluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-p-fluortoluol
SB01932.1 SB01932.10 SB01932.50
MAYBSB01932.1EA 0 EUR
MAYBSB01932.1 MAYBSB01932.10 MAYBSB01932.50
α-Brom-4-fluortoluol
α-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Siedepunkt: 85 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,517 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8,II