α-Brom-4-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: α-Brom-p-fluortoluol
002963-25G 002963-100G 002963-500G
FLUO002963-25GEA 67.1 EUR
FLUO002963-25G FLUO002963-100G FLUO002963-500G
α-Brom-4-fluortoluol
α-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 85
Dichte: 1.517 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000359
CAS-Nummer: 459-46-1
EINECS: 207-291-5
UN: 3265
ADR: 8 II