2-Brom-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-Brom-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Brombenzotrifluorid
A10134.14
A10134.22
A10134.36
A10134.14EA
39.2
EUR
A10134.14
A10134.22
A10134.36
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Flash Point: 68°(154°F)
Refractive Index: 1.4820
Odor: Aromatic
Boiling Point: 167-168°
Beilstein Reference: 1945750
Formel:
C₇H₄BrF₃ Molecular Weight: 225,01 g/mol Siedepunkt: 167…168 °C Dichte: 1,662 Flammpunkt: 68 °C (154 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000373 CAS-Nummer: 392-83-6 EINECS: 206-879-9 UN: 1993 ADR: 3,III |