2-Brom-α,α,α-trifluortoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr

Synonyme: 1-Brom-2-(trifluormethyl)benzol, 2-Brombenzotrifluorid

001986-100G 001986-250G
FLUO001986-100GEA 55.4 EUR
FLUO001986-100G FLUO001986-250G
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol
2-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,651 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00000373
CAS-Nummer: 392-83-6
EINECS: 206-879-9
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR