3-Brom-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Brombenzotrifluorid, 1-Brom-3-(trifluormethyl)benzol
A14724.14 A14724.22 A14724.36
A14724.14EA 30 EUR
A14724.14 A14724.22 A14724.36
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol ≥98%
3-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Purity: 98+% CAS No.: 401-78-5 Molecular Formula: C7H4BrF3 Formula Weight: 225.01 Flash Point: 59°(138°F) Refractive Index: 1.4730 Odour: Aromatic Boiling Point: 151-152° Beilstein Reference: 1449557 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000380
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 151…152 °C
Schmelzpunkt: 37,5…39 °C
Dichte: 1,613
Flammpunkt: 59 °C (138 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000380
CAS-Nummer: 401-78-5
EINECS: 206-932-6
UN: 1993
ADR: 3,III