Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Ethannitril, Essigsäurenitril, Ethansäurenitril, Methylcyanid
84533.550EA
0
EUR
84533.550
84533.460
84533.950
Acetonitril ≥99,9%, HiPerSolv CHROMANORM® für die präparative HPLC
Acetonitril
Formel:
H₃CCN Molecular Weight: 41,05 g/mol Siedepunkt: 81,6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –45,7 °C Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 5 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001878 CAS-Nummer: 75-05-8 EINECS: 200-835-2 UN: 1648 ADR: 3,II REACH: 01-2119471307-38 Merck Index: 13,00071 |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (auf wasserfreier Substanz) | Min. 99,9 % |
Sauer reagierende Substanzen | Max. 0,0005 meq/g |
Verdampfungsrückstand | Max. 5 ppm |
Wasser | Max. 0,02 % |