2-Brom-4-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-3-fluoro-6-methylbenzene
001605-25G 001605-100G
FLUO001605-25GEA 32.3 EUR
FLUO001605-25G FLUO001605-100G
2-Brom-4-fluortoluol
2-Brom-4-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.52 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00040828
CAS-Nummer: 1422-53-3
EINECS: 215-830-0