α,4-Dibrom-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-Brom-2-fluorbenzylbromid, 1-Brom-4-(brommethyl)-3-fluorbenzol
004221-25G 4221-100G 4221-500G
FLUO004221-25GEA 40.1 EUR
FLUO004221-25G FLUO4221-100G FLUO4221-500G
α,4-Dibrom-2-fluortoluol
α,4-Dibrom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₅Br₂F
Molecular Weight: 267,92 g/mol
Siedepunkt: 126 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 30 °C
MDL: MFCD00055467
CAS-Nummer: 76283-09-5
EINECS: 278-412-7
UN: 3261
ADR: 8,II