4-Brom-α,α,α-trifluortoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Brombenzotrifluorid, 1-Brom-4-(trifluormethyl)benzol
A15942.06 A15942.14 A15942.22
A15942.06EA 45.6 EUR
A15942.06 A15942.14 A15942.22
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol ≥99%
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Purity: 99% CAS No.: 402-43-7 Molecular Formula: C7H4BrF3 Formula Weight: 225.01 Flash Point: 60°(140°F) Refractive Index: 1.4730 Boiling Point: 154-155° Beilstein Reference: 2045666 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000398
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 154…155 °C
Dichte: 1,630
Flammpunkt: 60 °C (140 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III