4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Brombenzotrifluorid, 1-Brom-4-(trifluormethyl)benzol
SB01902.1 SB01902.10 SB01902.50
MAYBSB01902.1EA 0 EUR
MAYBSB01902.1 MAYBSB01902.10 MAYBSB01902.50
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 154
Dichte: 1.6347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3 III