4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 4-Brombenzotrifluorid, 1-Brom-4-(trifluormethyl)benzol
002195-100G 002195-500G 002195-1KG
FLUO002195-100GEA 121 EUR
FLUO002195-100G FLUO002195-500G FLUO002195-1KG
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Molecular Weight: 225,01 g/mol
Siedepunkt: 154 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,6347 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III