Handpumpe für Lösemittel
Lieferant: BURKLE
5603-1000 5603-2000
223-0067EA 508.6 EUR
223-0067 223-0068
Handpumpe für Lösemittel
Pumpen Fass/Transferpumpen
Die Lösemittelpumpe Handbetrieb ist für die kontaminationsfreie Entnahme von organischen Lösungsmitteln und aromatischen Verbindungen geeignet. Alle mediumsberührten Teile sind aus Edelstahl (1.4301) und PTFE gefertigt.
  • Fester Auslaufbogen mit Absperrhahn aus Edelstahl/PTFE
  • Passend für Behälter mit R 2" Gewinde
Die Handpumpe arbeitet nach dem Überdruckprinzip. Mit dem Pumpenball wird ein Überdruck im Behälter aufgebaut, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde herausdrückt. Mit Hilfe des Antistatik- Sets von Bürkle kann die Pumpe beim Abfüllen vonMore Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable