Enghals-Kanister, mit Schraubverschluss
Lieferant: Bochem
BOCH11425EA 389 EUR
BOCH11425 BOCH11426
Enghals-Kanister, mit Schraubverschluss
Flaschen Kanister
Stainless steel 18/10.
  • Very good chemical resistance
  • Very good temperature resistance
With screw cap.
Bestellinformation: Please order filling tube separately.