2-Brom-5-fluortoluol

Lieferant: CHEMPUR
Gefahr

Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene

HAN00037.250 HAN00037.1
CHMPHAN00037.250EA 0 EUR
CHMPHAN00037.250 MAYBHAN00037.1
2-Brom-5-fluortoluol
2-Brom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189,03 g/mol
Siedepunkt: 177 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017921
CAS-Nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR