2-Brom-5-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 1-Bromo-4-fluoro-2-methylbenzene
CFF851. 001613-25G 001613-100G
CHMPCFF851.EA 0 EUR
CHMPCFF851. FLUO001613-25G FLUO001613-100G
2-Brom-5-fluortoluol
2-Brom-5-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 177
Dichte: 1.49 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00017921
CAS-Nummer: 452-63-1
EINECS: 207-203-5
UN: 1993
ADR: 3 III