5-Brom-2-fluortoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 4-Bromo-1-fluoro-2-methylbenzene
CFF579.10 001620-25G 001620-100G 001620-500G
CHMPCFF579.10EA 268 EUR
CHMPCFF579.10 FLUO001620-25G FLUO001620-100G FLUO001620-500G
5-Brom-2-fluortoluol
5-Brom-2-fluortoluol
Formel: C₇H₆BrF
Molecular Weight: 189.03 g/mol
Siedepunkt: 94…95 °C (66.7 hPa)
Dichte: 1.48 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000343
CAS-Nummer: 51437-00-4
EINECS: 257-202-9