2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 4-Amino-3,5-dibrom-α,α,α-trifluortoluol
L10658.03 L10658.06
L10658.03EA 19 EUR
L10658.03 L10658.06
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin ≥97%
2,6-Dibrom-4-(trifluormethyl)anilin
Purity: 97% CAS No.: 72678-19-4 Molecular Formula: C7H4Br2F3N Formula Weight: 318.93 Melting Point: 36-40° Boiling Point: 64-65°/0.1mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00068181
Formel: C₇H₄Br₂F₃N
Molecular Weight: 318,92 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (0,1 mmHg)
Schmelzpunkt: 36…40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00068181
CAS-Nummer: 72678-19-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III