4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Lieferant: Thermo Scientific
BTB02701.1 BTB02701.10 BTB02701.50
MAYBBTB02701.1EA 0 EUR
MAYBBTB02701.1 MAYBBTB02701.10 MAYBBTB02701.50
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
4-Brom-2-(trifluormethyl)anilin
Formel: C₇H₅BrF₃N
Siedepunkt: 60,7…62 °C (1 mmHg)
Dichte: 1,712 g/cm³ (25 °C)
MDL: MFCD00064393
CAS-Nummer: 445-02-3
EINECS: 207-150-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III