α-Brom-3-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: α-Brom-m-nitrotoluol, 3-Nitrobenzylbromid, m-Nitrobenzylbromid
A14310.06 A14310.14 A14310.22
A14310.06EA 59.6 EUR
A14310.06 A14310.14 A14310.22
α-Brom-3-nitrotoluol ≥98%
α-Brom-3-nitrotoluol
Purity: 98+% CAS No.: 3958-57-4 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Melting Point: 56-59° Boiling Point: 153-154°/7mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007271
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216.03 g/mol
Siedepunkt: 153…154 °C (7 mmHg)
Schmelzpunkt: 56…59 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007271
CAS-Nummer: 3958-57-4
EINECS: 223-557-3
UN: 3261
ADR: 8 II