2-Brom-6-nitrotoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
B21658.06 B21658.14
B21658.06EA 33.2 EUR
B21658.06 B21658.14
2-Brom-6-nitrotoluol ≥98%
2-Brom-6-nitrotoluol
Purity: 98% CAS No.: 55289-35-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 37-42° Boiling Point: 108-110°/3.3mm Beilstein Reference: 2502581 MDL No.: MFCD00009792
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C (3,3 mmHg)
Schmelzpunkt: 37…42 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009792
CAS-Nummer: 55289-35-5
EINECS: 259-566-4