2-Brom-6-nitrotoluol
Lieferant: CHEMPUR
|
Achtung
|
RH00300.250
RH00300.1
CHMPRH00300.250EA
0
EUR
CHMPRH00300.250
MAYBRH00300.1
2-Brom-6-nitrotoluol
2-Brom-6-nitrotoluol
Formel:
C₇H₆BrNO₂ Molecular Weight: 216,03 g/mol Siedepunkt: 143 °C (22 mmHg) Schmelzpunkt: 42 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009792 CAS-Nummer: 55289-35-5 EINECS: 259-566-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...