4-Brom-3-nitrotoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-4-methyl-2-nitrobenzene
001728-25G 001728-100G
FLUO001728-25GEA 39.9 EUR
FLUO001728-25G FLUO001728-100G
4-Brom-3-nitrotoluol
4-Brom-3-nitrotoluol
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 84…100 °C (0,25 mmHg)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,57 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00024180
CAS-Nummer: 5326-34-1
EINECS: 226-203-6