4-Brom-2-nitrotoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A12951.06 A12951.22
A12951.06EA 43.3 EUR
A12951.06 A12951.22
4-Brom-2-nitrotoluol ≥99%
4-Brom-2-nitrotoluol
Purity: 99% CAS No.: 60956-26-5 Molecular Formula: C7H6BrNO2 Formula Weight: 216.04 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 45-48° Boiling Point: 130°/12mm Beilstein Reference: 2328190 MDL No.: MFCD00041243
Formel: C₇H₆BrNO₂
Molecular Weight: 216,03 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 45…48 °C
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041243
CAS-Nummer: 60956-26-5
EINECS: 262-536-3