2-Tolualdehyd ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Methylbenzaldehyd
Stabilisierung: Stabilisiert mit Hydrochinon (HQ)
A10172.14 A10172.22
A10172.14EA 41.2 EUR
A10172.14 A10172.22
2-Tolualdehyd ≥98% stabilisiert
2-Tolualdehyd
Stabilized with 0.1% hydroquinone
Purity: 98% CAS No.: 529-20-4 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 67°(152°F) Refractive Index: 1.5470 Odour: Almond-like Melting Point: -35° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 605841 Merck Reference: 14,9527 MDL No.: MFCD00003338
Formel: C₈H₈O
Siedepunkt: 199…200 °C
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,037
Flammpunkt: 67 °C (152 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003338
CAS-Nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 14,9527