2-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: 2-Methylbenzaldehyd

MQ100

117552-25G 117552-100G
SIAL117552-25GEA 61 EUR
SIAL117552-25G SIAL117552-100G
2-Tolualdehyd, Sigma-Aldrich®
2-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120.15 g/mol
Siedepunkt: 201
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1.0324 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003338
CAS-Nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR