3-Tolualdehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: m-Tolualdehyd, m-Tolylaldehyd
001390-25G 001390-100G
FLUO001390-25GEA 36.9 EUR
FLUO001390-25G FLUO001390-100G
3-Tolualdehyd
3-Tolualdehyd
Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 199 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,0535 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003374
CAS-Nummer: 620-23-5
EINECS: 210-632-0