4-Isopropylbenzaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Cuminaldehyd
334880050 334881000 334885000
ACRO334880050EA 31 EUR
ACRO334880050 ACRO334881000 ACRO334885000
4-Isopropylbenzaldehyd 98%
4-Isopropylbenzaldehyd
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,979 g/cm³
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006953
CAS-Nummer: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 13,02648
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5290 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 0.975 to 0.983 g/ml
GC ≥97.5 %