4-Isopropylbenzaldehyd tech. 90%, technische Qualität
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Cuminaldehyd
A14019.22 A14019.14 A14019.36
A14019.22EA 39.8 EUR
A14019.22 A14019.14 A14019.36
4-Isopropylbenzaldehyd tech. 90%, technische Qualität
4-Isopropylbenzaldehyd
Purity: 90% CAS No.: 122-03-2 Molecular Formula: C10H12O Formula Weight: 148.21 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 234-235° Beilstein Reference: 636547 Merck Reference: 14,2621 MDL No.: MFCD00006953
Formel: C₁₀H₁₂O
Molecular Weight: 148,2 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C
Dichte: 0,979
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006953
CAS-Nummer: 122-03-2
EINECS: 204-516-9
Merck Index: 14,2621