4-Tolualdehyd ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Tolylaldehyd, p-Tolylaldehyd, p-Methylbenzaldehyd, p-Tolualdehyd, 4-Methylbenzaldehyd

A11384.22 A11384.06 A11384.0E A11384.36
A11384.22EA 29.8 EUR
A11384.22 A11384.06 A11384.0E A11384.36
4-Tolualdehyd ≥98%
4-Tolualdehyd

Purity: 98% CAS No.: 104-87-0 Molecular Formula: C8H8O Formula Weight: 120.15 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.5460 Melting Point: -6° Boiling Point: 204° Beilstein Reference: 385772 MDL No.: MFCD00006954

Formel: C₈H₈O
Molecular Weight: 120,15 g/mol
Siedepunkt: 204 °C
Schmelzpunkt: –6 °C
Dichte: 1,018
Flammpunkt: 80 °C (176 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006954
CAS-Nummer: 104-87-0
EINECS: 203-246-9

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR